Vai a
C0356
Protein Extraction Reagent Type 4
Offerta disponibile
Sinonimo/i:
Protein extraction solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spendi 500 € — Risparmia 5%; Spendi 800 € — Risparmia 10%; Spendi 1700 € — Risparmia 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
4 btls
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
305,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41116012
305,00 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
Quality Segment
input
general use sample(s)
solubility
deionized water: 13.6 g /15 ml at 25 °C, clear to hazy
General description
Protein Extraction Reagent Type 4, is a highly premixed, prequalified and effective protein solubilization and extraction reagent composed of urea, thiourea, Trizma®, and detergent C7BzO (C0856).
Application
Protein extraction reagent type 4 is optimized for proteomic studies. Cellular and organelle membrane solubilizing reagent is ideal for protein extraction prior to isoelectric focusing and 2D electrophoresis. Reducing and alkylating reagents TBP (T7567) and iodoacetamide (A3221) are recommended for use with this reagent. Protein extraction reagent type 4 is also available as a component of the ProteoPrep® Sample.
Other Notes
Contains urea, thiourea, Trizma®, and detergent C7BzO (C0856).
Legal Information
ProteoPrep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
7118670923PROTMEM
description
-
description
Efficient extraction of protein from yeast without mechanical disruption and enzymatic lysis
description
-
description
-
solubility
deionized water: 13.6 g /15 ml at 25 °C, clear to hazy
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
input
general use sample(s)
input
bacteria and yeast sample(s)
input
bacteria and yeast sample(s)
input
general use sample(s)
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
62-56-6
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)