Merck
C0293
Cytidine-2-14C
aqueous solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13N3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
aqueous solution
extent of labeling
40-60 mCi per mmol
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1)C2OC(CO)C(O)C2O
Packaging
serum bottle
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)