C0163
Cholesteryl dodecanoate
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-dodecanoate, 5-Cholesten-3β-ol 3-dodecanoate, Cholesteryl laurate
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
Compatibilità
suitable for HPLC marker
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@]1([H])[C@@]2(C)CC[C@@]3([H])[C@@]([C@]2([H])CC1)([H])CC=C4C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCC)=O)CC[C@@]43C
InChI
1S/C39H68O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-37(40)41-32-24-26-38(5)31(28-32)20-21-33-35-23-22-34(30(4)18-16-17-29(2)3)39(35,6)27-25-36(33)38/h20,29-30,32-36H,7-19,21-28H2,1-6H3
RMLFYKFCGMSLTB-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)