Documenti fondamentali
BAF199220001
Bel-Art® Pestle for 1.5 mL Microcentrifuge Tubes
round PTFE conical bottom
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Materiali
round PTFE bottom
stainless steel shaft
Diam. asta
3.2 mm
Descrizione generale
Stainless steel shaft 3.2mm (1/8") diameter can be hand held or mounted in motorized chuck.
Homogenize samples in common size microcentrifuge tubes
  • PTFE pestle available with round or flat tip
  • Designed to fit most 1.5 ml tubes
Note legali
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3