Vai a
B9936
Boc-Ile-Glu-Gly-Arg-7-amido-4-methylcoumarin acetate salt
≥97% (HPLC), powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H50N8O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
730.81
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
Nome del prodotto
Boc-Ile-Glu-Gly-Arg-7-amido-4-methylcoumarin acetate salt, ≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
methanol: 2 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(C(CCCN=C(N)N)C(=O)NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(CC)C)CCC(=O)O)c1cc2c(cc1)C(=CC(=O)O2)C
InChI
1S/C34H50N8O10/c1-7-18(2)28(42-33(50)52-34(4,5)6)31(49)40-23(12-13-26(44)45)29(47)38-17-25(43)41-30(48)22(9-8-14-37-32(35)36)39-20-10-11-21-19(3)15-27(46)51-24(21)16-20/h10-11,15-16,18,22-23,28,39H,7-9,12-14,17H2,1-6H3,(H,38,47)(H,40,49)(H,42,50)(H,44,45)(H4,35,36,37)(H,41,43,48)
InChI key
PWOIMWXLMWHALO-UHFFFAOYSA-N
General description
A sensitive and specific fluorogenic substrate for factor Xa.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)