B9804
Anti-Bcl-2 antibody, Mouse monoclonal
clone 10C4, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-BCL-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10C4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 26 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
microarray: suitable
western blot: 2-10 μg/mL using rat osteosarcoma ROS cell extract
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Bcl2(12043)
rat ... Bcl2(24224)
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?