Vai a
B9636
S-Benzoylthiamine O-monophosphate
Sinonimo/i:
Benfotiamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
79,40 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H23N4O6PS
Numero CAS:
Peso molecolare:
466.45
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
245-013-4
MDL number:
79,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder or crystals
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ncc(CN(C=O)\C(C)=C(/CCOP(O)(O)=O)SC(=O)c2ccccc2)c(N)n1
InChI
1S/C19H23N4O6PS/c1-13(23(12-24)11-16-10-21-14(2)22-18(16)20)17(8-9-29-30(26,27)28)31-19(25)15-6-4-3-5-7-15/h3-7,10,12H,8-9,11H2,1-2H3,(H2,20,21,22)(H2,26,27,28)/b17-13+
InChI key
BTNNPSLJPBRMLZ-GHRIWEEISA-N
General description
S-Benzoylthiamine O-monophosphate (Benfotiamine) is an amphiphilic S-acyl thiamine derivative. It is a lipid-soluble vitamin. Benfotiamine contains a thiazole ring. Benfotiamine has a greater bioavailability than thiamine.
Application
S-Benzoylthiamine O-monophosphate has been used to determine its effect on ischemia and reperfusion in skeletal muscles of rat.
Biochem/physiol Actions
S-Benzoylthiamine O-monophosphate (Benfotiamine) is a therapeutic agent. It helps in the prevention of diabetic complications such as, retinopathy, neuropathy and nephropathy. Benfotiamine inhibits the synthesis of glycation end products (AGEs) in diabetes. Benfotiamine is considered as a nutraceutical product for the prevention of diabetic neuropathy.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)