Vai a
B9156
Butorphanol (+)-tartrate salt
≥99%
Sinonimo/i:
L-N-Cyclobutylmethyl-3,14-dihydroxymorphinan (+)-tartrate salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
288,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H29NO2 · C4H6O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
477.55
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
261-443-5
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
288,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
drug control
USDEA Schedule IV; psychotrope (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
originator
Bristol-Myers Squibb
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]4(CCCC[C@@]34O)c2c1)CC5CCC5
InChI
1S/C21H29NO2.C4H6O6/c23-17-7-6-16-12-19-21(24)9-2-1-8-20(21,18(16)13-17)10-11-22(19)14-15-4-3-5-15;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h6-7,13,15,19,23-24H,1-5,8-12,14H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t19-,20+,21-;1-,2-/m11/s1
InChI key
GMTYREVWZXJPLF-BTVKVFNOSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
κ/μ opioid receptor agonist.
Features and Benefits
This compound was developed by Bristol-Myers Squibb. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
L51431082504A0937
Butorphanol tartrate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1082504
Butorphanol tartrate
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
drug control
USDEA Schedule IV; psychotrope (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
drug control
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
originator
Bristol-Myers Squibb
originator
-
originator
-
originator
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Can this material (Cod: B9156 Butorphanol) be used as a reference standard or analytical standard?
    1 risposta
    1. This product is not a reference material or analytical standard. Please see the links below to review Butorphanol Tartrate standards that are currently available:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/cerillian/b037
      https://www.sigmaaldrich.com/product/usp/1082504