Documenti fondamentali
B8010
Sigma-Aldrich
Brassidic acid
~98%, crystalline
Sinonimo/i:
trans-13-Docosenoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H42O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Saggio
~98%
Stato
crystalline
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)