Key Documents
B7875
Sigma-Aldrich
S-Benzyl-L-cysteine ethyl ester hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H17NO2S · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.79
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.CCOC(=O)C(N)CSCc1ccccc1