Documenti fondamentali
B7795
Sigma-Aldrich
Biotinyl-Asp-Glu-Val-Asp-al
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H42N6O12S
Numero CAS:
Peso molecolare:
686.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C=O
Applicazioni
Affinity ligand for caspase 3 and for apopain.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)