Vai a
B7138
Bispyrazolone
≥98%, crystalline
Sinonimo/i:
3,3′-Dimethyl-1,1′-diphenyl-(4,4′-bi-2-pyrazoline)-5,5′-dione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H18N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.38
EC Number:
231-282-5
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
572787
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98%
form
crystalline
color
tan
suitability
suitable for determination of cyanide
SMILES string
CC1=NN(c2ccccc2)C(=O)C1C3C(C)=NN(c4ccccc4)C3=O
InChI
1S/C20H18N4O2/c1-13-17(19(25)23(21-13)15-9-5-3-6-10-15)18-14(2)22-24(20(18)26)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,1-2H3
InChI key
FORCWSNQDMPPOC-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bispyrazolone
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)