Documenti fondamentali
B7126
Sigma-Aldrich
Boc-Ile-OH
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-isoleucine, Boc-L-isoleucine
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH(CH3)CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.29
Beilstein:
1711700
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Punto di fusione
66-69 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-6-7(2)8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8-/m0/s1
QJCNLJWUIOIMMF-YUMQZZPRSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3