Documenti fondamentali
B6934
Sigma-Aldrich
BeKm-1
lyophilized powder, >98% (HPLC), recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
>98% (HPLC)
Stato
lyophilized powder
PM
apparent mol wt ~4 kDa by SDS-PAGE
Solubilità
aqueous buffer: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Thr-Asp-Ile-Lys-Cys-Ser-Glu-Ser-Tyr-Gln-Cys-Phe-Pro-Val-Cys-Lys-Ser-Arg-Phe-Gly-Lys-Thr-Asn-Gly-Arg-Cys-Val-Asn-Gly-Phe-Cys-Asp-Cys-Phe s-Asp-Cys-Phe [Disulfide bridges: 7-28, 13-33, 17-35]
Azioni biochim/fisiol
Specifically blocks ERG1 K+ channels.
Altre note
Major component in Mesobuthus eupeus
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)