Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H21NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.33
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartistorage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OCc2ccccc2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Chang Di et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 84, 48-62 (2017-04-04)
Lepidopteran caterpillars rely on olfaction and gustation to discriminate among food sources. Compared to the larval gustation, the larval olfaction has been poorly investigated. To uncover the molecular basis of olfaction in Helicoverpa armigera larvae, we identified 17 odorant receptor