Key Documents
B5559
Sigma-Aldrich
BRL 52537 hydrochloride
>98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(±)-1-(3,4-Dichlorophenyl)acetyl-2-(1-pyrrolidinyl)methylpiperidine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H24N2OCl2 · HCl
Peso molecolare:
391.76
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
>98% (HPLC)
Colore
off-white
Solubilità
methanol: soluble ~18 mg/mL at 60 °C
DMSO: insoluble
H2O: insoluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].Clc1ccc(CC(=O)N2CCCCC2CN3CCCC3)cc1Cl
Informazioni sul gene
Azioni biochim/fisiol
κ/μ opioid receptor agonist.
Note legali
Sold for research purposes under agreement from Glaxo­Smith­Kline
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3