B3150
Monoclonal Anti-Protein A−Biotin antibody produced in mouse
clone SPA-27, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Protein A
Scegli un formato
341,60 €
Prezzo di listino488,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
341,60 €
Prezzo di listino488,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SPA-27, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
tecniche
direct ELISA: 1:80,000-1:160,000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)