Merck
B3000
Benzhydrylidenefluorene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H18
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.42
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
−20°C
SMILES string
c1ccc(cc1)\C(c2ccccc2)=C3\c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C26H18/c1-3-11-19(12-4-1)25(20-13-5-2-6-14-20)26-23-17-9-7-15-21(23)22-16-8-10-18-24(22)26/h1-18H
InChI key
CGUOPWAERAISDV-UHFFFAOYSA-N
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
B3000-10G-A04061838352477
B3000-1G-A04061826283073
B3000-50G-A04061833427248
Contatta l'Assistenza Tecnica