Documenti fondamentali
B2886
Sigma-Aldrich
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate
Sinonimo/i:
BOP, BOP Reagent, Castros reagent
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22F6N6OP2
Numero CAS:
Peso molecolare:
442.28
Beilstein:
4287025
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Punto di fusione
>130 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)[P+](On1nnc2ccccc12)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H22N6OP.F6P/c1-15(2)20(16(3)4,17(5)6)19-18-12-10-8-7-9-11(12)13-14-18;1-7(2,3,4,5)6/h7-10H,1-6H3;/q+1;-1
MGEVGECQZUIPSV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Activating reagent for synthesis of peptides and amino acid derivatives
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Castro, B, et al.
Tetrahedron Letters, 1219, 1219-1219 (1975)