Documenti
B2397
Sigma-Aldrich
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
Sinonimo/i:
α-D-GlcNAc-1→OCH2Ph, Benzyl N-acetyl-α-D-glucosaminide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H21NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1OCc2ccccc2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3