Documenti fondamentali
B2280
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-L-fucopyranoside
≥98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H15BrClNO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
Saggio
≥98%
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO5/c1-5-11(18)12(19)13(20)14(21-5)22-8-4-17-7-3-2-6(15)10(16)9(7)8/h2-5,11-14,17-20H,1H3/t5-,11+,12+,13-,14+/m0/s1
ZMYJTGDNFZJYFN-FAKBCLHFSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3