Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H27N3O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
409.43
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartistorage temp.
−20°C
SMILES string
CC(NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NCC(O)=O
Biochem/physiol Actions
Boc-Tyr-D-Ala-Gly is an N-terminal protected tripeptides useful in solid phase peptide synthesis (Boc-SPPS). Boc-Tyr-D-Ala-Gly may be used in the synthesis of opioid activity containing peptides such as biphalin molecule, enkephalins and tetrapeptide hydrazide.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?