Vai a
B174
BIBP 3226
Sinonimo/i:
N2-(Diphenylacetyl)-N-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-D-arginine amide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H31N5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
473.57
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
assay
≥95%
solubility
H2O: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=N)NCCC[C@@H](NC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(=O)NCc3ccc(O)cc3
InChI
1S/C27H31N5O3/c28-27(29)30-17-7-12-23(25(34)31-18-19-13-15-22(33)16-14-19)32-26(35)24(20-8-3-1-4-9-20)21-10-5-2-6-11-21/h1-6,8-11,13-16,23-24,33H,7,12,17-18H2,(H,31,34)(H,32,35)(H4,28,29,30)/t23-/m1/s1
InChI key
KUWBXRGRMQZCSS-HSZRJFAPSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective non-peptide neuropeptide Y1 (NPY1) receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Neuropeptide Y Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)