Vai a
B020002
Sigma Black 2
Sinonimo/i:
Phosphoramidous acid, bis(1-methylethyl)-, 2-[[2-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethoxy]ethyl][4-[[2,5-dimethoxy-4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]azo]phenyl]amino]ethyl 2-cyanoethyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C54H61N8O9P
Numero CAS:
Peso molecolare:
997.08
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
-10 to -25°C
Quality Segment
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)