Documenti fondamentali
AXYR50R
Storage racks
size 50 wells, red, pkg of 10x10racks/cs
Sinonimo/i:
lab equipment accessory
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.22
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc R-50-R
Corning
Confezionamento
pkg of 10x10racks/cs
Misura
50 wells
Colore
red
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)