Documenti fondamentali
AXYPCR96FSBK
PCR microplate, full skirt
size 96 wells, conical bottom black polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
Sinonimo/i:
96 multiwell plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiali:
conical bottom black polypropylene wells
Volume massimo:
200 μL
Misura:
96 wells
Volume d’esercizio:
200 μL
Materiali
conical bottom black polypropylene wells
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc PCR-96-FS-BK
Corning
Confezionamento
pkg of 5x10plates/cs
Volume massimo
200 μL
Misura
96 wells
Volume d’esercizio
200 μL
Tipo di binding
non-treated surface
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)