Documenti fondamentali
AXYPCR38455B
Corning® Axygen® PCR Microplate
size 384 wells, conical bottom blue polypropylene wells, maximum volume 55 μL, pkg of 5x10plates/cs
Sinonimo/i:
384 multiwell plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiali
conical bottom blue polypropylene wells
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc PCR-384-55-B
Corning
Confezionamento
pkg of 5x10plates/cs
Volume massimo
55 μL
Misura
384 wells
Volume d’esercizio
50 μL
Compatibilità
suitable for (thermal cycling)
Tipo di binding
non-treated surface
Note legali
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)