Documenti fondamentali
AXYBTF20LRS
MAXYMum Recovery® Beckman® Biomek® filter tips
racked, capacity 20 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.02
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc BTF-20-L-R-S
Corning
Confezionamento
pkg of 5x960tips/cs
Capacità
20 μL
Volume
20 μL
Descrizione generale
Products available in China only.
Note legali
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Biomek is a registered trademark of Beckman Instruments, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)