AV50512
Anti-ING1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-Inhibitor of growth family, member 1, Anti-p24ING1c, Anti-p33, Anti-p33ING1, Anti-p33ING1b, Anti-p47, Anti-p47ING1a
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
32 kDa
Reattività contro le specie
dog, human, guinea pig, bovine, rat, mouse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ING1(3621)
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3