AV50215
Anti-ELFN2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Extracellular leucine-rich repeat and fibronectin type III domain containing 2, Anti-KIAA1904, Anti-LRRC62, Anti-dJ63G5.3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
90 kDa
Reattività contro le specie
rat, guinea pig, human, horse, rabbit, mouse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ELFN2(114794)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3