AV42146
Anti-PPAP2A (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-LLP1a, Anti-LPP1, Anti-PAPα1, Anti-PAP-2a, Anti-PAP2, Anti-PAP2a2, Anti-PAP2alpha2, Anti-Phosphatidic acid phosphatase type 2A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
31 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, bovine, human, dog, guinea pig, horse, rabbit
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPAP2A(8611)
Descrizione generale
The lipid phosphate phosphatase phosphatidic acid phosphatase type 2A/lipid phosphate phosphohydrolase type 1(PPAP2A, LLP1) dephosphorylates exogenous lysophosphatidate (LPA), a lipid mediator that stimulates cell proliferation and growth, and is involved in physiological and pathological processes such as wound healing, platelet activation, angiogenesis and the growth of tumours.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3