AV42031
Anti-KRT13 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-CK13, Anti-K13, Anti-Keratin 13, Anti-MGC161462, Anti-MGC3781
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
46 kDa
Reattività contro le specie
dog, pig, bovine, human, horse, rat, mouse, rabbit
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KRT13(3860)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3