AV40654
Anti-SARS (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-Seryl-tRNA synthetase
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
57 kDa
Reattività contro le specie
bovine, horse, mouse, guinea pig, rat, rabbit, human, dog
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SARS(6301)
Descrizione generale
The previously assigned protein identifier Q5T5C8 has been merged into P49591. Full details can be found on the UniProt database.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3