AV39769
Anti-CREB3L1 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-cAMP responsive element binding protein 3-like 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
57 kDa
Reattività contro le specie
rabbit, mouse, bovine, rat, guinea pig, human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CREB3L1(90993)
Descrizione generale
Rabbit Anti-CREB3L1 antibody recognizes bovine, human, mouse, rat, and canine CREB3L1.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1