AV37064
Anti-HOXA11 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
34 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... HOXA11(15396)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)