AV33694
Anti-ZEB2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Zeb2 Antibody, Zeb2 Antibody - Anti-ZEB2 antibody produced in rabbit, Anti-KIAA0569, Anti-SIP-1, Anti-SIP1, Anti-SMADIP1, Anti-ZFHX1B, Anti-Zinc finger E-box binding homeobox 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
136 kDa
Reattività contro le specie
guinea pig, rat, human, rabbit
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZEB2(9839)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3