AV31433
Anti-POU6F1 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-POU domain, class 6, transcription factor 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
33 kDa
Reattività contro le specie
rabbit, bovine, mouse, horse, rat, human, dog
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POU6F1(5463)
Descrizione generale
Rabbit Anti-POU6F1 (AB1) recognizes human, mouse, rat, canine, zebrafish, and bovine POU6F1
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3