AQ0321
AQUA™ Peptide GQNHNVQGFHPY[R]
About This Item
Forma fisica
solid
PM
monoisotopic mol wt 1562.74 Da
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
African clawed frog ... LOC398218(398218)
chicken ... RCJMB04_2n4(427266)
cow ... LOC614783(614783)
human ... DAZAP1(26528)
mouse ... Dazap1(70248)
rat ... Dazap1(362836)
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3