AQ0297
AQUA™ Peptide YQLDPTASISA[K]
About This Item
Stato
solid
PM
monoisotopic mol wt 1300.68 Da
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
cow ... VDAC2(282120)
dog ... VDAC2(479255)
human ... LOC647153(647153) , LOC729317(729317) , VDAC2(7417)
mouse ... Vdac2(22334)
pig ... VDAC2(397659)
rat ... Vdac2(83531)
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)