AQ0279
AQUA™ Peptide TGASFQQAQEEFSQGIFSS[R]
About This Item
Stato
solid
PM
monoisotopic mol wt 2214.02 Da
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
cow ... MGC166390(534312)
human ... SCAMP2(10066)
mouse ... Scamp2(24044)
rat ... Scamp2(65168)
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)