AQ0244
AQUA™ Peptide VLASNPITEAVGNA[K]
About This Item
Stato
solid
PM
monoisotopic mol wt 1490.82 Da
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
cow ... LOC532574(532574)
dog ... MYO5C(487555)
human ... MYO5C(55930)
mouse ... Myo5c(208943)
rat ... Myo5c_predicted(315820)
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)