Documenti fondamentali
APREST95482
Sigma-Aldrich
PrEST Antigen KCNH8
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Kv12.1, elk3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Ricombinante
expressed in E. coli
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Saggio
>80% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 28 kDa
Purificato mediante
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
Concentrazione
≥0.5 mg/mL
Nota sulla sequenza
RCISPHSDSTLTPLQSISATLSSSVCSSSETSLHLVLPSRSEEGSFSQGTVSSFSLENLPGSWNQEGMASASTKPLENLPLEVVTSTAEVKDNKA
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... KCNH8(131096)
Descrizione generale
N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G)
Applicazioni
Suitable as a blocking agent and positive assay control using corresponding antibodies.
Linkage
Corresponding Antibodies HPA077773
Stato fisico
Solution in 1 M urea-PBS, pH 7.4
Stoccaggio e stabilità
Store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Altre note
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
Note legali
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)