Documenti fondamentali
APREST90284
Sigma-Aldrich
PrEST Antigen ATG4B
Prestige Antigens Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
APG4B, AUTL1, DKFZp586D1822, KIAA0943
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
>80% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 26 kDa
Purificato mediante
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
Concentrazione
≥0.5 mg/mL
Sequenza immunogenica
FCKTEDDFNDWCQQVKKLSLLGGALPMFELVELQPSHLACPDVLNLSLDSSDVERLERFFDSEDEDFEILSL
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ATG4B(23192)
Descrizione generale
Recombinant protein fragment of Human ATG4B with N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G) fusion tag.    
Applicazioni
Blocking agent and positive assay control using corresponding antibodies.
Linkage
Corresponding Antibody HPA069803.
Stato fisico
Solution in phosphate-buffered saline and 1M Urea, pH 7.4
Nota sulla preparazione
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
Note legali
Prestige Antigens is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)