APREST78994
PrEST Antigen PPP1R7
Prestige Antigens™ Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
sds22
About This Item
Ricombinante
expressed in E. coli
Tag
His tagged
Saggio
>80% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 27 kDa
Purificato mediante
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
Concentrazione
≥0.5 mg/mL
Sequenza immunogenica
EEHELPVDMETINLDRDAEDVDLNHYRIGKIEGFEVLKKVKTLCLRQNLIKCIENLEELQSLRELDLYDNQIKKIENL
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PPP1R7(5510)
Descrizione generale
Applicazioni
Linkage
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)