APREST70006
PrEST Antigen MUC15
Prestige Antigens™ Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
About This Item
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
>80% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 34 kDa
Purificato mediante
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
Concentrazione
≥0.5 mg/mL
Sequenza immunogenica
KENQDINTTQNIAEVFKTMENKPISLESEANLNSDKENITTSNLKASHSPPLNLPNNSHGITDFSSNSSAEHSLGSLKPTSTISTSPPLIHSFVSKVPWNAPIADEDLLPISAHPNATPALSSENFTWSLVNDTVKTPDNSSITVSILSS
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... MUC15(143662)
Descrizione generale
Applicazioni
Linkage
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2