AMAB91836
Anti-CLDN3 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL13130, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
C7orf1,CPE-R2,CPETR2,HRVP1,RVP1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CL13130, monoclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 1 μg/mL
Isotipo
IgG2b
N° accesso Ensembl | uomo
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CLDN3(1365)
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)