AMAB91606
Monoclonal Anti-CTAG1B antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL10130, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
CT6.1, CTAG, CTAG1, ESO1, LAGE2A, LAGE2B, NY-ESO-1
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CL10130, monoclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Isotipo
IgG2a
N° accesso Ensembl | uomo
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CTAG1B(1485)
Immunogeno
Sequence
PFATPMEAELARRSLAQDA
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Stato fisico
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1