Documenti fondamentali
ADAPA444230-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 2 x 18 - 30 mL round-bottom tubes, for use with 100 mL rectangular bucket, pack of 2
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
Materiali
flat bottom
Caratteristiche
Holds 18 - 30 mL tubes
for use with aerosol-tight lid
holds 2 x 18 - 30 mL round-bottom tubes
with rubber mat bottom
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022637649 (NA)
Parametri
4,200 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
110 mm
Diametro
26 mm
Compatibilità
for use with 100 mL rectangular bucket
Descrizione generale
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)