Documenti fondamentali
ADAPA43825-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 1 x 25 mL round-bottom tube, for use with 100 mL round bucket, pack of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
Materiali
round bottom
Caratteristiche
for use with cap
holds 1 x 25 mL round-bottom tube
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022639145 (NA)
Parametri
2,900 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
100 mm
Diametro
25 mm
Compatibilità
for use with 100 mL round bucket
Categorie correlate
Descrizione generale
Adapter for use with 100 mL round bucket in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 1 x 25 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2 ea.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)