AC-0351
Claudin-1 (EP420) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
Ig fraction of antiserum
Clone
monoclonal
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forma fisica
buffered aqueous solution
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Visualizzazione
(membrane/cytoplasm)
Descrizione generale
Qualità
IVD | IVD | IVD | RUO |
Stato fisico
Altre note
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2